9,10-Dihydroacridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5058-1G
D5058-5G
TCIAD5058-1GEA
46
EUR
TCIAD5058-1G
TCIAD5058-5G
9,10-Dihydroacridine ≥98.0% (por GC)
9,10-Dihydroacridine
Formula:
C₁₃H₁₁N MW: 181,24 g/mol Pto. Ebullición: 348°C |
Número MDL:
MFCD00022256 Núm. CAS: 92-81-9 EINECS: 202-192-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 168.0 to 172.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...