2,6-Dicloro-3-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D5061-1G D5061-5G
TCIAD5061-1GEA 45 EUR
TCIAD5061-1G TCIAD5061-5G
2,6-Dicloro-3-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
2,6-Dicloro-3-iodopiridina
Formula: C₅H₂Cl₂IN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094686
Núm. CAS: 148493-37-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C