N,N-Dietil-2,2,2-trifluoroacetamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5063-5G D5063-25G
TCIAD5063-5GEA 61 EUR
TCIAD5063-5G TCIAD5063-25G
N,N-Dietil-2,2,2-trifluoroacetamida ≥98.0% (por GC)
N,N-Dietil-2,2,2-trifluoroacetamida
Formula: C₆H₁₀F₃NO
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de inflamación: 43°C
Número MDL: MFCD00192034
Núm. CAS: 360-92-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %