1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(3,4-Dimethylphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-3(2H)-one
D5064-1G D5064-5G
TCIAD5064-1GEA 58 EUR
TCIAD5064-1G TCIAD5064-5G
1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
Formula: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,26 g/mol
Número MDL: MFCD09795980
Núm. CAS: 277299-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fdffeb92a3a0742f658c36655a2323c5326347e&vid=3fdffeb92a3a0742f658c36655a2323c5326347e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C