1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
6,7-Dihydro-1H-indeno[5,4-b]furan-8(2H)-one, Ramelteon Impurity 5, 1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one
D5069-200MG
D5069-1G
TCIAD5069-200MGEA
48
EUR
TCIAD5069-200MG
TCIAD5069-1G
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one ≥98.0% (por GC)
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one
Formula:
C₁₁H₁₀O₂ MW: 174,2 g/mol |
Número MDL:
MFCD09955085 Núm. CAS: 196597-78-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 133.0 to 137.0 deg-C |