Docosyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D5075-25G D5075-100G
TCIAD5075-25GEA 29 EUR
TCIAD5075-25G TCIAD5075-100G
Docosyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Docosyl acrylate
Formula: C₂₅H₄₈O₂
Número MDL: MFCD00080409
Núm. CAS: 18299-85-9
EINECS: 242-182-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C