2,4-Dicloro-3-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Dichloronicotinaldehyde, 2,4-Dichloropyridine-3-carboxaldehyde, 2,4-Dichloro-3-formylpyridine, 2,4-Dichloro-3-pyridinecarboxaldehyde
D5076-1G D5076-5G
TCIAD5076-1GEA 87 EUR
TCIAD5076-1G TCIAD5076-5G
2,4-Dicloro-3-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
2,4-Dicloro-3-formilpiridina
Formula: C₆H₃Cl₂NO
Número MDL: MFCD07437909
Núm. CAS: 134031-24-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=def09b8ee40cc9014044d0352994b4bf3ab4edec&vid=def09b8ee40cc9014044d0352994b4bf3ab4edec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C