2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydro-7-azaindole
D5078-1G D5078-5G
TCIAD5078-1GEA 19 EUR
TCIAD5078-1G TCIAD5078-5G
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₈N₂
MW: 120,15 g/mol
Pto. Ebullición: 114°C
Número MDL: MFCD06659751
Núm. CAS: 10592-27-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56aa3a83938f39b252848851d5bcb4ec4ea1f2e&vid=f56aa3a83938f39b252848851d5bcb4ec4ea1f2e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C