2-N-Propyl-4-methyl-6-(1'-methylbenzimidazole-2-yl)benzimidazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D5079-25G
D5079-5G
TCIAD5079-25GEA
226
EUR
TCIAD5079-25G
TCIAD5079-5G
2-N-Propyl-4-methyl-6-(1'-methylbenzimidazole-2-yl)benzimidazole ≥98.0% (by HPLC)
2-N-Propyl-4-methyl-6-(1'-methylbenzimidazole-2-yl)benzimidazole
Formula:
C₁₉H₂₀N₄ |
Número MDL:
MFCD09029193 Núm. CAS: 152628-02-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |