Ácido 2,3-dicloro-4-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
D5081-1G D5081-5G
TCIAD5081-1GEA 60 EUR
TCIAD5081-1G TCIAD5081-5G
Ácido 2,3-dicloro-4-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2,3-dicloro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₄BCl₂NO₂
Pto. de fusión: 141°C
Número MDL: MFCD04038756
Núm. CAS: 951677-39-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=094e89c1a84b499144bed3d1d702936d4f349011&vid=094e89c1a84b499144bed3d1d702936d4f349011&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) gt. 97.0 and le 111.0 %