Ácido 2,5-dicloro-4-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Dichloropyridine-4-boronic acid, 2,5-Dichloro-4-pyridylboronic acid
D5082-1G D5082-5G
TCIAD5082-1GEA 63 EUR
TCIAD5082-1G TCIAD5082-5G
Ácido 2,5-dicloro-4-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2,5-dicloro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₄BCl₂NO₂
Pto. de fusión: 202°C
Número MDL: MFCD06798254
Núm. CAS: 847664-64-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 111.0 %