2,3-Difluoro-4-n-propoxybenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(2,3-Difluoro-4-propoxyphenyl)boronic acid, 2,3-Difluoro-4-propoxyphenylboronic acid, 2,3-Difluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
D5083-1G
D5083-5G
TCIAD5083-1GEA
50
EUR
TCIAD5083-1G
TCIAD5083-5G
2,3-Difluoro-4-n-propoxybenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,3-Difluoro-4-n-propoxybenzeneboronic acid
Formula:
C₉H₁₁BF₂O₃ MW: 215.991 g/mol |
Número MDL:
MFCD14584457 Núm. CAS: 212837-49-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 109.0 % |