9,9-Diphenylfluorene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid
D5084-200MG
D5084-1G
TCIAD5084-200MGEA
37
EUR
TCIAD5084-200MG
TCIAD5084-1G
9,9-Diphenylfluorene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
9,9-Diphenylfluorene-2-boronic acid
Formula:
C₂₅H₁₉BO₂ MW: 362,24 g/mol |
Número MDL:
MFCD22581299 Núm. CAS: 400607-31-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 106.0 % |