2-(3,4-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4-Dimethylphenylboronic acid Pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-o-xylene
D5085-1G D5085-5G
TCIAD5085-1GEA 41 EUR
TCIAD5085-1G TCIAD5085-5G
2-(3,4-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(3,4-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₄H₂₁BO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12405519
Núm. CAS: 401797-00-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %