Bromuro de dimetilamonio ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dimethylammonium bromide, Dimethylamine hydrobromide, Dimethylamine Hydrobromide
D5092-1G D5092-5G
TCIAD5092-1GEA 20 EUR
TCIAD5092-1G TCIAD5092-5G
Bromuro de dimetilamonio ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Bromuro de dimetilamonio
Formula: C₂H₈BrN
MW: 126
Número MDL: MFCD00051983
Núm. CAS: 6912-12-5
EINECS: 230-019-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %