Diethyl (Ethoxymethyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5095-5G
D5095-25G
TCIAD5095-5GEA
73
EUR
TCIAD5095-5G
TCIAD5095-25G
Diethyl (Ethoxymethyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl (Ethoxymethyl)phosphonate
Formula:
C₇H₁₇O₄P Pto. Ebullición: 103°C |
Núm. CAS:
10419-80-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |