3,5-Dibromo-2-metoxipiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5099-1G D5099-5G
TCIAD5099-1GEA 21 EUR
TCIAD5099-1G TCIAD5099-5G
3,5-Dibromo-2-metoxipiridina ≥98.0% (por GC)
3,5-Dibromo-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₅Br₂NO
MW: 266,9200 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD05663709
Núm. CAS: 13472-60-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 and le 52.0 deg-C