2,3-Dibromo-5-picolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5100-5G D5100-25G
TCIAD5100-5GEA 68 EUR
TCIAD5100-5G TCIAD5100-25G
2,3-Dibromo-5-picolina ≥98.0% (por GC)
2,3-Dibromo-5-picolina
Formula: C₆H₅Br₂N
Número MDL: MFCD04112574
Núm. CAS: 29232-39-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb81cd5b4cb2cb1c7e2ac1233020d01530810cc1&vid=cb81cd5b4cb2cb1c7e2ac1233020d01530810cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C