O-(2,4-Dinitrophenyl)hydroxylamine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D5103-1G D5103-5G
TCIAD5103-1GEA 28 EUR
TCIAD5103-1G TCIAD5103-5G
O-(2,4-Dinitrophenyl)hydroxylamine ≥97.0% (por GC)
O-(2,4-Dinitrophenyl)hydroxylamine
Formula: C₆H₅N₃O₅
MW: 199,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075001
Núm. CAS: 17508-17-7
EINECS: 241-512-6
UN: 3224
ADR: 4.1,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %