(S)-2,4-Dichloro-alpha-(chloromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5115-1G
D5115-200MG
TCIAD5115-1GEA
167
EUR
TCIAD5115-1G
TCIAD5115-200MG
(S)-2,4-Dichloro-alpha-(chloromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
(S)-2,4-Dichloro-alpha-(chloromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₇Cl₃O |
Número MDL:
MFCD07776655 Núm. CAS: 126534-31-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 60.0 to 64.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +55.0 to +61.0 deg (C=1.2, CHCL3) |