α-Cloro-3,4-difluorotolueno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,4-Difluorobencilo cloruro, 1-(Clorometil)-3,4-difluorobenceno
D5117-5G D5117-25G
TCIAD5117-5GEA 34 EUR
TCIAD5117-5G TCIAD5117-25G
α-Cloro-3,4-difluorotolueno ≥96.0% (por GC)
α-Cloro-3,4-difluorotolueno
Formula: C₇H₅ClF₂
MW: 162.57 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Número MDL: MFCD00236218
Núm. CAS: 698-80-6
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %