6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,5-Dihydro-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
D5119-1G
D5119-5G
TCIAD5119-1GEA
69
EUR
TCIAD5119-1G
TCIAD5119-5G
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one ≥98.0% (by HPLC)
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174,2 g/mol |
Número MDL:
MFCD00099597 Núm. CAS: 1011-46-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 150.0 to 154.0 deg-C |