5,11-Dihydroindolo[3,2-b]carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Indolo[3,2-b]carbazole
D5124-200MG D5124-1G
TCIAD5124-200MGEA 54 EUR
TCIAD5124-200MG TCIAD5124-1G
5,11-Dihydroindolo[3,2-b]carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
5,11-Dihydroindolo[3,2-b]carbazole
Formula: C₁₈H₁₂N₂
MW: 256,31 g/mol
Pto. de fusión: 460°C
Número MDL: MFCD09879258
Núm. CAS: 6336-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92961135b60efdba56a18068801804fc35525583&vid=92961135b60efdba56a18068801804fc35525583&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %