7,7-Dimethyl-7H-benzo[c]fluorene ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5125-1G D5125-5G
TCIAD5125-1GEA 118 EUR
TCIAD5125-1G TCIAD5125-5G
7,7-Dimethyl-7H-benzo[c]fluorene ≥94.0% (por GC)
7,7-Dimethyl-7H-benzo[c]fluorene
Formula: C₁₉H₁₆
MW: 244,34 g/mol
Núm. CAS: 112486-09-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e29b742615b0e8431a871c776d4f9f68a95d6bc&vid=6e29b742615b0e8431a871c776d4f9f68a95d6bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C