1,2-Difluoro-4-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5128-1G D5128-5G
TCIAD5128-1GEA 92 EUR
TCIAD5128-1G TCIAD5128-5G
1,2-Difluoro-4-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene ≥98.0% (por GC)
1,2-Difluoro-4-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene
Formula: C₂₃H₃₄F₂
MW: 348,52 g/mol
Número MDL: MFCD12912373
Núm. CAS: 117943-37-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0e9f942f4f0ff2d0142fe1aa6df622a85f96ae8&vid=e0e9f942f4f0ff2d0142fe1aa6df622a85f96ae8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 37 to 107 deg-C