4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-4'-ethyl-3,5-difluorobiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5129-1G D5129-5G
TCIAD5129-1GEA 39 EUR
TCIAD5129-1G TCIAD5129-5G
4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-4'-ethyl-3,5-difluorobiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-4'-ethyl-3,5-difluorobiphenyl
Formula: C₂₁H₁₃F₇O
Número MDL: MFCD22376741
Núm. CAS: 303186-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=736ff28a1e4e426ab0a588b930169f8c4259d25f&vid=736ff28a1e4e426ab0a588b930169f8c4259d25f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 67.0 to 72.0 deg-C