2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D5131-1G D5131-5G
TCIAD5131-1GEA 20 EUR
TCIAD5131-1G TCIAD5131-5G
2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09031174
Núm. CAS: 851386-31-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35e4ca929798cfaf503da9d44dba2f016eafc639&vid=35e4ca929798cfaf503da9d44dba2f016eafc639&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %