2,3-Difluorobencilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (2,3-Difluorophenyl)methanamine
D5133-1G D5133-5G
TCIAD5133-1GEA 120 EUR
TCIAD5133-1G TCIAD5133-5G
2,3-Difluorobencilamina ≥98.0% (por GC)
2,3-Difluorobencilamina
Formula: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00070793
Núm. CAS: 72235-51-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %