1,3-Difluoro-5-propylbenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5134-1G
D5134-5G
TCIAD5134-1GEA
49
EUR
TCIAD5134-1G
TCIAD5134-5G
1,3-Difluoro-5-propylbenzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Difluoro-5-propylbenzene
Formula:
C₉H₁₀F₂ Pto. Ebullición: 170°C |
Número MDL:
MFCD12405568 Núm. CAS: 183245-00-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |