Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: ((2,4,6-Tri-isopropyl)phenyl)dicyclohexylphosphine
D5135-200MG D5135-1G
TCIAD5135-200MGEA 28 EUR
TCIAD5135-200MG TCIAD5135-1G
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine ≥97.0% (por GC)
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
Formula: C₂₇H₄₅P
MW: 400,631 g/mol
Número MDL: MFCD11656073
Núm. CAS: 303111-96-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ccfb8aea00396797adab092d532839bffd43f30&vid=4ccfb8aea00396797adab092d532839bffd43f30&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C