Diethylene Glycol Monophenyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Phenyl Diglycol, 2-(2-Phenoxyethoxy)ethanol
D5139-25G D5139-500G
TCIAD5139-25GEA 16 EUR
TCIAD5139-25G TCIAD5139-500G
Diethylene Glycol Monophenyl ether ≥98.0% (por GC)
Diethylene Glycol Monophenyl ether
Formula: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Pto. Ebullición: 298°C
Número MDL: MFCD00045989
Núm. CAS: 104-68-7
EINECS: 203-227-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %