Ácido 2,6-difluoro-3-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D5142-200MG D5142-1G
TCIAD5142-200MGEA 20 EUR
TCIAD5142-200MG TCIAD5142-1G
Ácido 2,6-difluoro-3-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,6-difluoro-3-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₄BF₂NO₂
Número MDL: MFCD09037475
Núm. CAS: 1072945-00-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1945ad1fe659e98d30a13305595c4f34c04c7c6&vid=a1945ad1fe659e98d30a13305595c4f34c04c7c6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C