(3,5-Dichlorophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (3,5-Dichlorophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium Tosylate
D5145-200MG D5145-1G
TCIAD5145-200MGEA 72 EUR
TCIAD5145-200MG TCIAD5145-1G
(3,5-Dichlorophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥95.0% (by HPLC)
(3,5-Dichlorophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate
Formula: C₂₂H₂₁Cl₂IO₆S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30475653
Núm. CAS: 1868173-25-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82cfee85ada98142a60552fc710d5c74d78a3fda&vid=82cfee85ada98142a60552fc710d5c74d78a3fda&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 % (total of Ion-Pair)