5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5,6-Dichlorobenzimidazole, 5,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole
D5146-1G D5146-5G
TCIAD5146-1GEA 80 EUR
TCIAD5146-1G TCIAD5146-5G
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
Número MDL: MFCD00211325
Núm. CAS: 6478-73-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C