(2,4-Dichlorobenzyl)methylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D5147-1G D5147-5G
TCIAD5147-1GEA 40 EUR
TCIAD5147-1G TCIAD5147-5G
(2,4-Dichlorobenzyl)methylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(2,4-Dichlorobenzyl)methylamine
Formula: C₈H₉Cl₂N
Pto. Ebullición: 123°C
Número MDL: MFCD00045185
Núm. CAS: 5013-77-4
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c614575616d493be4014c6a88b76c626de6441b1&vid=c614575616d493be4014c6a88b76c626de6441b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %