5,6-Dimetoxiindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5148-200MG D5148-1G
TCIAD5148-200MGEA 42 EUR
TCIAD5148-200MG TCIAD5148-1G
5,6-Dimetoxiindol ≥98.0% (por GC)
5,6-Dimetoxiindol
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 198°C
Número MDL: MFCD00005675
Núm. CAS: 14430-23-0
EINECS: 238-402-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5684f8f4fee2a8fde8dca01fe4807fa306ccde2&vid=a5684f8f4fee2a8fde8dca01fe4807fa306ccde2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity