4,5-Difluoro-2-metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D5157-1G D5157-5G
TCIAD5157-1GEA 75 EUR
TCIAD5157-1G TCIAD5157-5G
4,5-Difluoro-2-metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4,5-Difluoro-2-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₅F₂NO
MW: 169.13 g/mol
Número MDL: MFCD06660346
Núm. CAS: 425702-28-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C