Disodium 3,3'-Dithiobis(1-propanesulphonate) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D5159-25G D5159-100G
TCIAD5159-25GEA 30 EUR
TCIAD5159-25G TCIAD5159-100G
Disodium 3,3'-Dithiobis(1-propanesulphonate) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Disodium 3,3'-Dithiobis(1-propanesulphonate)
Formula: C₆H₁₂Na₂O₆S₄
Número MDL: MFCD01104840
Núm. CAS: 27206-35-5
EINECS: 248-324-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0b71d5ac99804cc7d8c5db2e4084b48e5378238&vid=e0b71d5ac99804cc7d8c5db2e4084b48e5378238&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %