2,4-Difluorobencenosulfonamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5161-5G
D5161-25G
TCIAD5161-5GEA
58
EUR
TCIAD5161-5G
TCIAD5161-25G
2,4-Difluorobencenosulfonamida ≥98.0% (por GC)
2,4-Difluorobencenosulfonamida
Formula:
C₆H₅F₂NO₂S MW: 193,17 g/mol |
Número MDL:
MFCD01320743 Núm. CAS: 13656-60-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 154.0 to 158.0 deg-C |