3-(Difluoromethoxy)benzylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
D5164-1G D5164-5G
TCIAD5164-1GEA 78 EUR
TCIAD5164-1G TCIAD5164-5G
3-(Difluoromethoxy)benzylamine ≥98.0% (por GC)
3-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Número MDL: MFCD00236230
Núm. CAS: 244022-71-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %