1,3-Diallylurea ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5170-1G D5170-5G
TCIAD5170-1GEA 88 EUR
TCIAD5170-1G TCIAD5170-5G
1,3-Diallylurea ≥98.0% (por GC)
1,3-Diallylurea
Formula: C₇H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 56°C
Número MDL: MFCD00008639
Núm. CAS: 1801-72-5
EINECS: 217-291-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405c40e1dd84fbc8b2d5529b42bb8120db2ef5b3&vid=405c40e1dd84fbc8b2d5529b42bb8120db2ef5b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C