2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5173-1G
D5173-5G
TCIAD5173-1GEA
68
EUR
TCIAD5173-1G
TCIAD5173-5G
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Formula:
C₇H₃Cl₂NO₄ MW: 236,0100 g/mol |
Número MDL:
MFCD00075422 Núm. CAS: 55775-97-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 149.0 to 153.0 deg-C |