4,7-Dihydroxycoumarin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,7-Dihydroxy-2H-chromen-2-one
D5175-1G D5175-5G
TCIAD5175-1GEA 55 EUR
TCIAD5175-1G TCIAD5175-5G
4,7-Dihydroxycoumarin ≥98.0% (by HPLC)
4,7-Dihydroxycoumarin
Formula: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Número MDL: MFCD00203882
Núm. CAS: 1983-81-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %