Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5176-200MG
D5176-1G
TCIAD5176-200MGEA
40
EUR
TCIAD5176-200MG
TCIAD5176-1G
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate
Formula:
C₉H₁₇F₂O₄P Pto. Ebullición: 110°C |
Número MDL:
MFCD11707108 Núm. CAS: 50889-46-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |