N,N'-Di(9-phenanthrenyl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N,N'-Bis(9-phenanthrenyl)-N,N'-diphenylbenzidine, N4,N4'-Di(phenanthren-9-yl)-N4,N4'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
D5177-1G
D5177-200MG
TCIAD5177-1GEA
206
EUR
TCIAD5177-1G
TCIAD5177-200MG
N,N'-Di(9-phenanthrenyl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
N,N'-Di(9-phenanthrenyl)-N,N'-diphenylbenzidine
Formula:
C₅₂H₃₆N₂ MW: 688,87 g/mol |
Número MDL:
MFCD03093245 Núm. CAS: 182507-83-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |