2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D5185-1G D5185-5G
TCIAD5185-1GEA 16 EUR
TCIAD5185-1G TCIAD5185-5G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₂F₂N₂O₂
Número MDL: MFCD00042254
Núm. CAS: 143879-77-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C