(3,5-Dimetoxifenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dimethoxyphenylacetonitrile, 3,5-Dimethoxybenzyl cyanide, 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
D5186-1G
D5186-5G
TCIAD5186-1GEA
37
EUR
TCIAD5186-1G
TCIAD5186-5G
(3,5-Dimetoxifenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
(3,5-Dimetoxifenil)acetonitrilo
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ |
Número MDL:
MFCD00016395 Núm. CAS: 13388-75-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...