2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5187-1G
D5187-5G
TCIAD5187-1GEA
39
EUR
TCIAD5187-1G
TCIAD5187-5G
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene ≥98.0% (por GC)
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Formula:
C₈H₈FNO₂ MW: 169.16 g/mol Pto. Ebullición: 110°C |
Número MDL:
MFCD05663712 Núm. CAS: 1736-87-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 38.0 to 42.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...