4,4'-Dibromo-2-nitrobiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5189-1G
D5189-5G
TCIAD5189-1GEA
66
EUR
TCIAD5189-1G
TCIAD5189-5G
4,4'-Dibromo-2-nitrobiphenyl ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dibromo-2-nitrobiphenyl
Formula:
C₁₂H₇Br₂NO₂ MW: 357,00 g/mol |
Número MDL:
MFCD05854318 Núm. CAS: 439797-69-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |