3,5-Dicloro-4-iodopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D5195-1G D5195-5G
TCIAD5195-1GEA 27 EUR
TCIAD5195-1G TCIAD5195-5G
3,5-Dicloro-4-iodopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Dicloro-4-iodopiridina
Formula: C₅H₂Cl₂IN
Número MDL: MFCD03094687
Núm. CAS: 343781-41-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fec9cf3f3ad03214e64eaa01c0e33592a7b5de6c&vid=fec9cf3f3ad03214e64eaa01c0e33592a7b5de6c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C